3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
Lieferant: Vector Laboratories
|
Gefahr
|
Synonyme:
9-Ethylcarbazol-3-ylamin, AEC
SK-4205
VECTSK-4205EA
451
EUR
VECTSK-4205
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel:
C₁₄H₁₄N₂ Molecular Weight: 210.28 g/mol Schmelzpunkt: 113…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004964 CAS-Nummer: 132-32-1 EINECS: 205-057-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |