Keramik-Heizplattenrührer, AREC 4
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20500670
VELPF20500670EA 376 EUR
VELPF20500670
Keramik-Heizplattenrührer, AREC 4
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Robuster Heizplattenrührer mit einer 10 cm (4“) großen quadratischen Keramikplatte, der den Anforderungen alltäglicher Laboranwendungen gerecht wird. Der AREC 4 ist der Keramik-Heizplattenrührer der Einstiegsklasse mit einem Aluminiumkörper und einem Gehäuse aus Technopolymer.
  • Bürstenloser Motor sorgt für Leistung und Widerstandsfähigkeit über lange Zeit
  • Rühren Sie bis zu 25 L Volumen (H₂O) von 100 bis 1500 min⁻¹ (U/min)
  • SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
  • Fortschrittliche Heiztechnologie garantiert effiziente Heizleistung
  • Die robuste 10-cm-Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen
  • Externer Temperaturfühler ist nicht verfügbar
Verwendete Materialien: Aluminiumkörper, Gehäuse aus Technopolymer
Standards: CE; CB; cNEMKOus.