Systeme zur kalten Lösungsmittelextraktion, COEX
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F30520204
VELPF30520204EA 5710 EUR
VELPF30520204
Systeme zur kalten Lösungsmittelextraktion, COEX
Extraktoren Automatische Extraktionssysteme
Um eine zuverlässige Rohfaseranalyse durchführen zu können, muss die Probe einen niedrigen Fettgehalt (<1%) haben. Für die Proben, die diesen Wert übersteigen, ist zuvor eine Fettextraktion unter Verwendung von Aceton, Hexan oder Erdöl erforderlich. Das COEX führt eine schnelle Fettextraktion direkt in den selben Glastiegeln durch, die von der Serie FIWE Serie für den nächsten Schritt der Faseranalyse verwendet werden.
  • Kalte Extraktion mit geeignetem Lösungsmittel
  • Hoch effiziente Peristaltikpumpe saugt die fettige Komponente an und entfernt sie
  • Das verwendete Lösungsmittel wird in einer speziellen Abfallflasche gesammelt
  • Kein Transfer von Proben, da Proben im Tiegel bereit sind für die sofortige Verwendung in FIWE-Geräten
Lieferumfang: COEX mit 6 Glastiegeln P2.