DK-Aufschlussgeräte sind traditionelle Aufschlussgeräte, die aus einem Aluminium-Heizblock bestehen, der eine hervorragende thermische Homogenität bietet und auf bis zu 450 °C heizt, was für Genauigkeit und minimalen Energieverbrauch sorgt. Die Aufschlussgeräte der DK-Serie eignen sich für Kjeldahl-Aufschlussanwendungen, und ausgewählte Modelle können mit Zubehör kombiniert werden, um CSB- und Metallbestimmungsanwendungen durchzuführen.
- Hohe thermische Homogenität Erwärmung auf bis zu 450 °C
- Temperaturwahl in Schritten von 1 °C mit einer Genauigkeit von ±0,2 °C
- Temperaturstabilität des Heizblocks von ±0,5 °C
- Platzsparendes Design für minimalen Platzbedarf
- Das helle Digitaldisplay bietet maximale Sichtbarkeit und ist leicht abzulesen
- Ermöglicht die Aufzeichnung von bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen
- Exterieur: Epoxidfarbe mit chemikalienbeständiger Beschichtung
Die Aufschlusseinheit der DK-Serie mit Aluminium-Heizblock gewährleistet eine hohe thermische Homogenität und eine Erwärmung auf bis zu 450 °C. Die Temperatur des Blocks wird ständig von einem Mikroprozessor kontrolliert und ist extrem stabil, homogen und präzise: ±0,5 °C bei allen wählbaren Temperaturen.
Die DK-Serie garantiert Genauigkeit und Wiederholbarkeit beim Chargenaufschluss von bis zu 6/18/20/42 Proben und reduziert so den Energieverbrauch (-13 % im Vergleich zur Vorgängerserie). Der niedrige Energieverbrauch sorgt für niedrigere Analysekosten und begrenzt die CO₂-Freisetzung.
Das Design der DK-Serie wurde sorgfältig entwickelt, um Laboren zu ermöglichen, wertvollen Platz in einem Abzug zu sparen. DK Aufschlussgeräte haben kompakte Abmessungen: Der Aluminium-Heizblock wurde abgesenkt und die vertikalen Proportionen helfen, wertvollen Platz im Labor zu sparen. Das Gehäuse des Aufschlussgerätes besteht aus Edelstahl, der speziell entwickelt und getestet wurde, um eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Beanspruchung zu gewährleisten. Das Schutzgitter aus Aluminiumblöcken sorgt für eine verbesserte Heizleistung und schützt den Heizblock vor Spritzern und Chemikalien.
Das helle Digitaldisplay sorgt für maximale Sichtbarkeit und leicht lesbare Informationen. Die Bedienung des Gerätes erfolgt über nur 4 Tasten, die Menüoptionen und Aufschlussprogramme sind einfach und schnell auszuwählen. Über das intuitive Grafikdisplay ist es möglich, bis zu 20 Methoden mit 4 Temperaturrampen einzustellen. Akustische Signale informieren den Bediener über den Abschluss der Analyse und erleichtern den täglichen Gebrauch des Aufschlussgerätes. Die Frontplatte ist geneigt, was sie vor dem Verschütten von Chemikalien bei hohen Temperaturen schützt.
Standards:
Zubehörinformationen: Um eine vollständige Neutralisation der beim Aufschluss entstehenden Dämpfe zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Aufschlussgeräte mit einer Absaugeinheit (JP-Pumpe) und einem Scrubber (SMS-Scrubber) zu kombinieren.
Bestellinformation:
Lieferumfang: