Digital Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 7
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20500681 SA20500681 SB20500681 SC20500681
VELPF20500681EA 0 EUR
VELPF20500681 VELPSA20500681 VELPSB20500681 VELPSC20500681
Digital Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 7
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer, ausgestattet mit einer quadratischen Keramikplatte mit 177,8 mm Durchmesser, entwickelt für präzise Temperaturregelung, fortschrittliches Rühren, verbesserte Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit.
  • Fortschrittliche Heizplattentechnologie sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität bis 550 °C
  • Präzise Temperaturregulierung des Mediums mit PT100/PT1000-Sonde (±1 °C) und digitalem VTF-Thermoregler (±0,5 °C)
  • Temperaturregulierungsbereich von Raumtemperatur bis 350  C mit externen PT100 und PT1000