Stericlin Containerseal, mit STEAM-Indikator auf einer Hälfte, mit Dokumentationsfelder auf der anderen Hälfte, 125x45mm (gefaltet: 62.5x45mm), Steg 2.5x70mm 1 * 500 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin Containerseal, mit STEAM-Indikator auf einer Hälfte, mit Dokumentationsfelder auf der anderen Hälfte, 125x45mm (gefaltet: 62.5x45mm), Steg 2.5x70mm 1 * 500 ST