Stericlin Flachschläuch, 70g/m-Papier und Klarsichtfolie, mit Indikatoren STEAM, EO und FORM, Breite 10cm x Länge 100m, DIN EN ISO, doppelt verpackt 1 * 150 Rolle
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin Flachschläuch, 70g/m-Papier und Klarsichtfolie, mit Indikatoren STEAM, EO und FORM, Breite 10cm x Länge 100m, DIN EN ISO, doppelt verpackt 1 * 150 Rolle