Stericlin Barcode-Haftetiketten auf Rolle für Thermotransferdrucker, aus Papier, doppelt selbstklebend (sandwich), mit 3 STEAM-Indi katoren, Größe 102x56mm Splittung in T-Form, Rollenbreite 105mm x Hülse 76mm, 10 Rollen 1.000 Stück 1 * 10.000 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin Barcode-Haftetiketten auf Rolle für Thermotransferdrucker, aus Papier, doppelt selbstklebend (sandwich), mit 3 STEAM-Indi katoren, Größe 102x56mm Splittung in T-Form, Rollenbreite 105mm x Hülse 76mm, 10 Rollen 1.000 Stück 1 * 10.000 ST