Schläuche, Silikon, platin-vernetzt, Sani-Tech®, Serie STHT–C
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
STHT-C-125-3H
VERNSTHT-C-125-3HEA 863 EUR
VERNSTHT-C-125-3H
Schläuche, Silikon, platin-vernetzt, Sani-Tech®, Serie STHT–C
Schläuche Transferschlauch
Der STHT®-C Silikonschlauch ist ein ultra-reiner Schlauch von biopharmazeutischer Güteklasse, der Temperaturextremen, Ozon, Corona, Strahlung, Feuchtigkeit, Stauchung, Wetter- und Chemikalieneinflüssen widersteht und weder Geruch noch Geschmack auf die in ihm transportierten Fluide überträgt.
  • Unübertroffen glatte Oberfläche
  • Ultra-flexibel
  • Temperaturbereich von –62 bis 260 °C
Laserkennzeichnung mit Artikelbezeichnung und Chargencode für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte. Zu den Anwendungsgebieten gehören: Steriles Abfüllen und Transfer, Arzneimittelförderung, Medienverarbeitung, als hochreiner Peristaltikpumpen-Schlauch, Laboranwendungen, Zellgewinnung und Flüssigchromatographie.