Sani-Tech®, Serie STHT–C-Schläuche, Silikon, platin-vernetzt
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
STHT-C-187-2F STHT-C-187-2H STHT-C-250-3F STHT-C-250-3H STHT-C-312-4F STHT-C-375-2H STHT-C-375-4F STHT-C-375-4H HSTHT-C-1000-6
VERNSTHT-C-187-2FEA 5060 EUR
VERNSTHT-C-187-2F VERNSTHT-C-187-2H VERNSTHT-C-250-3F VERNSTHT-C-250-3H VERNSTHT-C-312-4F VERNSTHT-C-375-2H VERNSTHT-C-375-4F VERNSTHT-C-375-4H VERNHSTHT-C-1000-6
Sani-Tech®, Serie STHT–C-Schläuche, Silikon, platin-vernetzt
Schläuche Transferschlauch
Der STHT®-C Silikonschlauch ist ein ultra-reiner Schlauch von biopharmazeutischer Güteklasse, der Temperaturextremen, Ozon, Corona, Strahlung, Feuchtigkeit, Stauchung, Wetter- und Chemikalieneinflüssen widersteht und weder Geruch noch Geschmack auf die in ihm transportierten Fluide überträgt.
  • Unübertroffen glatte Oberfläche
  • Ultra-flexibel
  • Temperaturbereich von –62 bis 260 °C
Laserkennzeichnung mit Artikelbezeichnung und Chargencode für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte. Zu den Anwendungsgebieten gehören: Steriles Abfüllen und Transfer, Arzneimittelförderung, Medienverarbeitung, als hochreiner Peristaltikpumpen-Schlauch, Laboranwendungen, Zellgewinnung und Flüssigchromatographie. Durometer-Härte Shore A, 15 s von 50. Spezifisches Gewicht von 1,17.
Standards: USP Class VI; ISO 10993; European Pharmacopoeia 3.1.9.