Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Lieferant: Vilber Lourmat
141010011
VILB141010011EA 1860 EUR
VILB141010011
Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Software Labor-Software
Bio-1D ist eine professionelle, intuitiv bedienbare Software zur Analyse unterschiedlichster Messdaten des Fluoreszenz-, Bio- und Chemilumineszenz-Imagings. Die Software arbeitet mit DNA, RNA, Proteinen, Polynukleotiden, Petrischalen, Mikroplatten, Pflanzen und in vivo-Darstellungen.
  • Transformiert 1D-Gele in 3D-Ergebnisse
  • Automatische Erkennung von Spuren und Banden mittels One Click-Detector™-Funktion
  • Analyse kann als Template gespeichert und wiederverwendet werden, um Routine-Auswertungen zu beschleunigen
  • Hochmoderne Algorithmen-Analyse
  • Erhältliche Software-Module umfassen Berechnung des Molekulargewichts, Volumenquantifzierung, Array-Analyse und Bildvergrößerung