Dunkelkammern, CN-15
Lieferant: Vilber Lourmat
4121-4150-1
VILB4121-4150-1EA 0 EUR
VILB4121-4150-1
Dunkelkammern, CN-15
Beleuchtung UV-Betrachtungsgeräte
Die CN-15 Dunkelkammer bietet eine große UV-Bestrahlungskammer mit hoher UV-Intensität.
  • Schwarzer Gummivorhang für einfachen Zugang zur Dunkelkammer
  • Weißlichtquelle für normale Betrachtung
  • UV-Absorberschild zum Schutz des Benutzers vor UV-Licht
  • Abnehmbare Bodenplatte für die Verwendung mit einem UV-Tisch
Besonders geeignet für mineralogische Anwendungen.