Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Iota
Lieferant: VISION ENGINEERING
SMI212
VISISMI212EA 2859 EUR
VISISMI212
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Iota
Mikroskope
Kompaktes, ergonomisches Stereomikroskop Mantis Iota. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Tischstativ mit integrierter Objekttischbeleuchtung. Vergrößerung von 3- bis 8-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
  • Hochwertiges optisches Stereobild
  • Ergonomische Arbeitsposition
  • Großer Arbeitsabstand
  • Auswechselbare Objektive
  • Synchronisierte LED-Beleuchtung
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×
Standards: CE, ISO 9001.
Bestellinformation: Erfordert mindestens ein Objektiv zur Auswahl in der Zubehörliste.
Lieferumfang: Lieferung mit Benutzerhandbuch und internationalem Netzteil.