Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit integrierter Digitalkamera und Verso-Gelenkarm, Mantis Pixo
Lieferant: VISION ENGINEERING
SMP201
VISISMP201EA 5508 EUR
VISISMP201
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit integrierter Digitalkamera und Verso-Gelenkarm, Mantis Pixo
Mikroskope
Kompaktes ergonomisches Stereomikroskop Mantis Pixo mit integrierter Digitalkamera. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Flexibler Gelenkarm. Vergrößerung von 3- bis 15-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
  • Hochwertiges optisches Stereobild
  • Ergonomische Arbeitsposition
  • Großer Arbeitsabstand
  • Integrierte hochauflösende Kamera
  • Video- und Bildaufnahme
  • Anmerkungen auf dem Bildschirm
  • Drei-Linsen-Mehrbildrevolver
  • Dynamische 3D-Beleuchtung
  • Weiß-/UV-Beleuchtungsoption
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 6× SLWD, 8× SLWD
Standards: CE, ISO 9001.
Bestellinformation: Erfordert mindestens ein Objektiv zur Auswahl in der Zubehörliste.
Lieferumfang: Geliefert mit Benutzerhandbuch und internationalem Netzteil.