Probengläschen
Lieferant: VITLAB
104397 104597 104097
VITL104397EA 24.7 EUR
VITL104397 VITL104597 VITL104097
Probengläschen
Vials
Die Probengefäße bestehen aus PFA und weisen einen konischen Innenboden sowie eine erhabene Graduierung (Teilung 5 ml) auf.
  • Leicht zu reinigen
  • Chemisch inert gegenüber fast allen Chemikalien
  • Erhältlich mit flachem Außenboden oder Außenboden mit Stehring
  • Hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C
PFA ist insbesondere zum Einsatz in der Spurenanalytik geeignet und birgt aufgrund der hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberfläche praktisch kein Verschleppungsrisiko. Die Gefäße mit Flachboden sorgen für einen verbesserten Wärmetransport und empfehlen sich bei Anwendungen in Heizblöcken.
Bestellinformation: Schraubkappen sind separat zu bestellen.