Messkolben, Klasse: A, Material: PFA, Inhalt: 250 ml, Gewinde: GL 25, höchste Dichtigkeit, ideal für Spurenanalytik 1 * 2 ST
Lieferant: VITLAB
Messkolben, Klasse: A, Material: PFA, Inhalt: 250 ml, Gewinde: GL 25, höchste Dichtigkeit, ideal für Spurenanalytik 1 * 2 ST