Flaschen für Spender
Lieferant: VITLAB
1671505 1671510 1671506 1671515 1671520 1671500
VITL1671505EA 8 EUR
VITL1671505 215-2966 VITL1671506 VITL1671515 215-2964 215-2965
Flaschen für Spender
Flaschen Tropfflaschen
Kalknatronglas, braun, beschichtet.
  • Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliches Splittern nach Brechen
  • Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C
  • Zum Schutz der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Braune Glasflaschen mit Gewinde (Kalknatronglas) mit einer Beschichtung aus Ethylenacrylat für erhöhte Sicherheit und einem Schraubverschluss.