Sample container with snap-on cap
Lieferant: VITLAB
80732
VITL80732EA 100 EUR
VITL80732
Sample container with snap-on cap
Probenbehälter Universalbehälter
Containers made of LDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
With attached snap-on lid.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904