Flaschen, Enghals, rund, PP, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: VITLAB
95194
VITL95194EA 65.3 EUR
VITL95194
Flaschen, Enghals, rund, PP, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
ideal zur Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.