pH-Indikatorpapier, Rota
Lieferant: VWR Chemicals
VWRC109526.0005EA 92 EUR
VWRC109526.0005
pH-Indikatorpapier, Rota
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Diese Rollen (4,8 m × 10 mm) verfügen über nur 1 Farbzone und sind nützlich für Messungen, die keine hohe Präzision erfordern.