Cäsiumchlorid ≥99,99%, Gen-Apex, hochrein für die Molekularbiologie

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Cesium Chloride

VWRC33605.297_DEA 0 EUR
VWRC33605.297_D
Cäsiumchlorid ≥99,99%, Gen-Apex, hochrein für die Molekularbiologie
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.99 %
Colouration (0,25 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Transmittance (260 nm) (50 %) Min. 99 %
Transmittance (280 nm) (50 %) Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR