VWR®, Kryofläschchen
Lieferant: VWR Collection
VWRI210-000001EA 355 EUR
VWRI210-000001 VWRI210-000002 VWRI210-000003 VWRI210-000004 VWRI210-000005 VWRI210-000006 VWRI210-000007 VWRI210-000008 VWRI210-000009 VWRI210-000010 VWRI210-000011 VWRI210-000012 VWRI210-000013 VWRI210-000014 VWRI210-000015 VWRI210-000016 VWRI210-000017 VWRI210-000018 VWRI210-000019 VWRI210-000020 VWRI210-000021 VWRI210-000026 VWRI210-000027 VWRI210-000028 VWRI210-000029 VWRI210-000030
VWR®, Kryofläschchen
Vials
Diese Fläschchen wurden für das Einfrieren von Proben in allen Anwendungen zur Kryokonservierung entwickelt und verfügen über ein Innengewinde mit Unterlegscheibe oder ein Außengewinde.
  • Hergestellt aus Polypropylen für Temperaturen bis –196 °C
  • Hergestellt in Reinraumumgebung (Klasse 10.000)
  • Frei von RNase, DNase und Pyrogenen
  • Weiße Graduierung, beschreibbares Feld auf dem Fläschchen zur einfachen Beschriftung
  • Innenliegende Fläschchen mit Dichtung für sicheren Verschluss
  • 2D-codiertes Fläschchen erhältlich als 2-ml-Standfläschchen
  • Fläschchen können mit Einsätzen farbcodiert werden
  • Steril (gammabestrahlt)
  • Verschlußmaterial: HDPE
Der Anwender kann je nach Anwendung zwischen Standfläschchen, Fläschchen mit Sternfuß- oder Rundboden wählen.
Kryocoder/Deckeleinsätze sind in mehreren Farben erhältlich: Violett, weiß, blau, orange, lila, rot, hellbraun, gelb, grün, grau, rosa, farblich sortiert (fünf Farben).
Standards: US FDA 21CRF, USP CLASS VI konformes Harz.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Kryofläschchen nur in der Dampfphase über dem Flüssiggas lagern. Beim Entnehmen von Fläschchen aus der Kryolagerung stets geeignete Sicherheitsausrüstung verwenden.