VWR®, Medienflaschen, Quadratisch, PETG

Lieferant: VWR Collection
VWRI210-000057EA 177 EUR
VWRI210-000057 VWRI210-000071 VWRI210-000070 VWRI210-000068 VWRI210-000056 VWRI210-000082 VWRI210-000066 VWRI210-000063 VWRI210-000073 VWRI210-000084 VWRI210-000064 VWRI210-000081 VWRI210-000069 VWRI210-000058 VWRI210-000080 VWRI210-000062 VWRI210-000065 VWRI210-000075 VWRI210-000059 VWRI210-000060 VWRI210-000074 VWRI210-000067 VWRI210-000079 VWRI210-000072 VWRI210-000076 VWRI210-000083 VWRI210-000061 VWRI210-000078 VWRI210-000077 VWRI210-000055
VWR®, Medienflaschen, Quadratisch, PETG
Flaschen Zellkulturflaschen
Quadratische PETG-Flaschen sind ideal für die Lagerung von Medien, Laborreagenzien und biologischen Puffern bis zu −70 °C. Mit sterilen und pyrogenfreien Produkten entfallen Wasch-, Depyrogenisierungs- und Autoklavierschritte.

  • Hergestellt aus 100% reinem PETG-Material, langlebig und bruchfest
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssicheren Verschluss
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse im Lieferumfang enthalten
  • Auslaufsicherer Verschluss mit integrierter Lippendichtung
  • Steril und pyrogenfrei, SAL 10⁻⁶
  • Minimale Menge extrahierbarer Substanzen
  • Transparenz und reduzierte Durchlässigkeit
  • In schrumpfverpackten Schalen und Polybeuteln angeordnet, um Kontamination zu verhindern
  • 2-L-Produkt mit integriertem Handgriff für bessere Ergonomie
  • Produkte ab 30 ml haben eine Volumenskala











Standards: US FDA 21CRF, USP CLASS VI konformes Harz.

Zubehörinformationen: Ersatzverschlüsse sind nur für spezifische Anwendungsanforderungen erhältlich.

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung: Flaschen sind mit Schrumpfband verpackt, auf Tabletts angeordnet und in Polybeutel verpackt. Ersatzverschlüsse sind im Bulk verpackt.

Bitte beachten


Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR