Xylol (Isomerengemisch), pure
Lieferant: KLINIPATH
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzol
4055-9025
VWRK4055-9020EA
64.6
EUR
VWRK4055-9020
VWRK4055-9025
Xylol (Isomerengemisch), pure
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 140 Flammpunkt: 25 |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 13,10136 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...