E/E 96% 96 v/v
Lieferant: KLINIPATH
Synonyme: Ethyl alcohol
4096-9005 4096-9010
VWRK4096-9005EA 21.8 EUR
VWRK4096-9005 VWRK4096-9010 VWRK4096-9020
E/E 96% 96 v/v
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: -117
Flammpunkt: 12
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806