Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Clin-Tech
Lieferant: KLINIPATH
|
Achtung
|
640400
VWRK640400EA
143
EUR
VWRK640400
Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Clin-Tech
Hämatoxylin-Färbelösung
Haemalum (Mayer’s)
Contents: Haematoxylin 0.1%, with Citric acid / Potassium Aluminium Sulphate / Chloral hydrate
Bancroft Theory & Practice of Histological Techniques 6th Ed. p123
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ |
MDL:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 |
![]() |