Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Collection
VWRS5722.2500EA 0 EUR
VWRS5722.2500 VWRS5722.5000
Natriumthiosulfat 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5