Natriumhydroxid
Lieferant: VWR Collection
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
VWRS5814.9010EA 0 EUR
VWRS5814.9010
Natriumhydroxid
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627