Gummi Xanthan
Lieferant: VWR Collection
Synonyme: Xanthan Gummi, Xanthan
VWRS5859.5000EA 0 EUR
VWRS5859.5000
Gummi Xanthan
Xanthan gum
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131256
CAS-Nummer: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2