Lithiumchlorid 3 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: VWR Collection
Achtung

VWRS5901.1000EA 0 EUR
VWRS5901.1000
Lithiumchlorid 3 mol/l in wässriger Lösung
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR