Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Collection
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
VWRS6039.5000EA 0 EUR
VWRS6039.5000
Natriumchlorid 26% in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Dichte: 1…1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3