Celite® 545, Filterhilfsmittel NF, mit Säure gewaschen

Lieferant: VWR Collection
Achtung

Synonyme: Kieselgur, behandelt (calciniert), Diatomeenerde, behandelt (calciniert)

VWRS6095.5000EA 0 EUR
VWRS6095.5000
Celite® 545, Filterhilfsmittel NF, mit Säure gewaschen
Celite® 545, Filterhilfsmittel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR