Dipropylenglycol (Isomerengemisch)

Lieferant: VWR Collection

Synonyme: Dipropylene glycol

VWRS6141.9200EA 0 EUR
VWRS6141.9200
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
MDL: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR