4-(Dimethylamino)pyridin 14,5 g/l in THF, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Collection
|
Gefahr
|
VWRS83927.410EA
0
EUR
VWRS83927.410
4-(Dimethylamino)pyridin 14,5 g/l in THF, VOLUSOL®
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel:
C₇H₁₀N₂ |
MDL:
MFCD00006418 CAS-Nummer: 1122-58-3 UN: 2056 ADR: 3,II |