Schwefelsäure ≥78%, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Collection
Gefahr
VWRS83994.330EA 0 EUR
VWRS83994.330
Schwefelsäure ≥78%, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II