Trichloressigsäure 42% aqueous solution
Lieferant: VWR Collection
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCA
VWRS99999999EA
0
EUR
VWRS99999999
Trichloressigsäure 42% aqueous solution
Trichloressigsäure
Formel:
Cl₃CCOOH Molecular Weight: 163.39 g/mol Siedepunkt: 196 Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: ≤1.07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 113 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 2564 ADR: 8 II Merck Index: 13,09700 |