Y-27632 ist ein selektiver und potenter ROCK-Inhibitor. Y-27632 hat verschiedene Funktionen, darunter die Kontraktion von glatten Ge fäßmuskelzellen über die ROCK-Signalwege. Darüber hinaus unterdrückt es den Zelltod von humanen embryonalen Stammzell 1 * 100 mg
Lieferant: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Y-27632 ist ein selektiver und potenter ROCK-Inhibitor. Y-27632 hat verschiedene Funktionen, darunter die Kontraktion von glatten Ge fäßmuskelzellen über die ROCK-Signalwege. Darüber hinaus unterdrückt es den Zelltod von humanen embryonalen Stammzell 1 * 100 mg