Die MassivEV™ EV Purification Column PS und das MassivEV™ Purification Buffer Set wurden speziell für die Isolierung und Reinigung v on extrazellulären Vesikeln (EVs), einschließlich Exosomen, aus großen Volumina von Zellkulturüberständen entwickelt. 1 * 5 mL
Lieferant: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Die MassivEV™ EV Purification Column PS und das MassivEV™ Purification Buffer Set wurden speziell für die Isolierung und Reinigung v on extrazellulären Vesikeln (EVs), einschließlich Exosomen, aus großen Volumina von Zellkulturüberständen entwickelt. 1 * 5 mL