PYROSTAR™ Neo+ Endotoxin-Nachweisreagenz
Lieferant: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
293-36941
WAKF293-36941EA
398
EUR
WAKF293-36941
PYROSTAR™ Neo+ Endotoxin-Nachweisreagenz
Mikrobiologische Testsysteme
Endotoxin-Tests
PYROSTAR Neo+ ist ein neues Endotoxin-Nachweisreagenz, das mithilfe rekombinanter Technologie entwickelt wurde.
- Kolorimetrische Methode, kann mit Absorptionsplattenlesegerät verwendet werden
- Gleiche Kaskadenreaktion wie Lysatreagenz, entspricht herkömmlicher Detektion
- Endotoxinspezifisches Reagenz, kein Risiko falsch positiver Ergebnisse von (1→3)-β-D-Glucan
- Bestimmungsbereich von 0,001 bis 50 EU/ml
- Hohe Empfindlichkeit, Reagenz reagiert über einen weiten Bereich mit Endotoxin
Kombiniert mit traditionellem Lysat-Reagenz und rekombinanten 3 Faktoren (Faktor C, Faktor B, Proclotting-Enzym) aus Limilus polyphemus. Es handelt sich um einen hochempfindlichen kolorimetrischen Test, der spezifisch auf Endotoxine abzielt.