L(+)-Asparagin Monohydrat
Lieferant: Wako
Synonyme: (S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
011-04811
WAKO011-04811EA 101 EUR
WAKO011-04811
L(+)-Asparagin Monohydrat
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837