Ammoniaklösung 28%

Lieferant: Wako
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

016-03146
WAKO016-03146EA 44.6 EUR
WAKO016-03146
Ammoniaklösung 28%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR