E/E ≥95%

Lieferant: Wako
Gefahr

Synonyme: Ethyl alcohol

051-00476
WAKO051-00476EA 65.7 EUR
WAKO051-00476
E/E ≥95%
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: –114 °C
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR