n-Heptan

Lieferant: Wako
Gefahr

085-00156
WAKO085-00156EA 0 EUR
WAKO085-00156
n-Heptan
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR