4-Methoxybenzylchlorid
Lieferant: Wako
Gefahr
131-05461
WAKO131-05461EA 0 EUR
WAKO131-05461
4-Methoxybenzylchlorid
4-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000915
CAS-Nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 1760
ADR: 8,II