Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lieferant: Wako
Synonyme: Linde 13X
131-07085
WAKO131-07085EA 97.9 EUR
WAKO131-07085
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
MDL: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6