Kaliumiodid
Lieferant: Wako
Synonyme: Iodkalium
168-03975
WAKO168-03975EA 149 EUR
WAKO168-03975
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727