Natriumhydrogensulfit
Lieferant: Wako
Gefahr
190-02115
WAKO190-02115EA 0 EUR
WAKO190-02115
Natriumhydrogensulfit
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731