Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung

Lieferant: Wako
Gefahr

206-15035
WAKO206-15035EA 249 EUR
WAKO206-15035
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in wässriger Lösung
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Molecular Weight: 91,15 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR