Xylencyanol FF
Lieferant: Wako
Achtung
Synonyme: Acid Blue 147, Hydrogen-4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonatnatrium
242-00462
WAKO242-00462EA 446 EUR
WAKO242-00462
Xylencyanol FF
Xylencyanol FF
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 538,62 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040657
CAS-Nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5