Flußsäure 38%
Lieferant: Wako
Gefahr
632-03285
WAKO632-03285EA 1130 EUR
WAKO632-03285
Flußsäure 38%
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II